3-Amino-N,N-dimethylbenzylamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-((Dimethylamino)methyl)aniline
OR919226-1G
APOSOR919226-1GEA
142
CHF
APOSOR919226-1G
3-Amino-N,N-dimethylbenzylamine 96%
3-Amino-N,N-dimethylbenzylamine
Formel:
C₉H₁₄N₂ MW: 150,221 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036095 CAS-Nummer: 27958-77-6 |