3-Pyridinebutanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyridin-3-yl)butan-1-ol
OR919224-1G OR919224-5G
APOSOR919224-1GEA 223 CHF
APOSOR919224-1G APOSOR919224-5G
3-Pyridinebutanol 95%
3-Pyridinebutanol
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18802565
CAS-Nummer: 60753-14-2