6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919197-1G
OR919197-250MG
APOSOR919197-1GEA
368
CHF
APOSOR919197-1G
APOSOR919197-250MG
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one 98%
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one
Formel:
C₈H₈N₂O MW: 148,162 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16658787 CAS-Nummer: 301666-63-7 |