4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919181-1G
OR919181-250MG
APOSOR919181-1GEA
56.7
CHF
APOSOR919181-1G
APOSOR919181-250MG
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₆H₅ClN₂OS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16657918 CAS-Nummer: 148256-82-0 |