4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919044-1G OR919044-250MG
APOSOR919044-1GEA 471 CHF
APOSOR919044-1G APOSOR919044-250MG
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161.243 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847806
CAS-Nummer: 20364-31-2