2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918977-1G OR918977-250MG
APOSOR918977-1GEA 304 CHF
APOSOR918977-1G APOSOR918977-250MG
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃N₃O
MW: 191,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06589847
CAS-Nummer: 149806-11-1