3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918964-1G
APOSOR918964-1GEA 215 CHF
APOSOR918964-1G
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06254093
CAS-Nummer: 117007-51-9