1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918940-1G
OR918940-5G
APOSOR918940-1GEA
128
CHF
APOSOR918940-1G
APOSOR918940-5G
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
Formel:
C₈H₉NO₂ MW: 151,163 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18256469 CAS-Nummer: 379227-03-9 |