Methyl isoquinoline-6-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 6-Isoquinolinecarboxylate
OR918920-1G
OR918920-250MG
APOSOR918920-1GEA
207
CHF
APOSOR918920-1G
APOSOR918920-250MG
Methyl isoquinoline-6-carboxylate 98%
Methyl isoquinoline-6-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉NO₂ MW: 187,195 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226961 CAS-Nummer: 173089-82-2 |