4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
[2,2'-Bipyridine]-4,4'-diol
OR918861-1G
OR918861-250MG
APOSOR918861-1GEA
276
CHF
APOSOR918861-1G
APOSOR918861-250MG
4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine 95%
4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,183 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08704189 CAS-Nummer: 90770-88-0 |