1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Ethyl-1,2-dimethoxybenzene
OR918848-1G
OR918848-250MG
APOSOR918848-1GEA
819
CHF
APOSOR918848-1G
APOSOR918848-250MG
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene 95%
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166,217 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00673001 CAS-Nummer: 5888-51-7 |