5-Bromo-1H-1,2,4-triazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR918830-1G
OR918830-250MG
APOSOR918830-1GEA
103
CHF
APOSOR918830-1G
APOSOR918830-250MG
5-Bromo-1H-1,2,4-triazol-3-amine
5-Bromo-1H-1,2,4-triazol-3-amine
Formel:
C₂H₃BrN₄ MW: 162,976 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18807020 CAS-Nummer: 389122-08-1 |