N-(4-Nitrophenyl)propionamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918809-1G OR918809-5G
APOSOR918809-1GEA 25.8 CHF
APOSOR918809-1G APOSOR918809-5G
N-(4-Nitrophenyl)propionamide 95%
N-(4-Nitrophenyl)propionamide
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00791260
CAS-Nummer: 4850-93-5