4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918807-1G OR918807-250MG
APOSOR918807-1GEA 1040 CHF
APOSOR918807-1G APOSOR918807-250MG
4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid
Formel: C₇H₁₂O₄
MW: 160.168 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16619681
CAS-Nummer: 54043-71-9