5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918639-1G
OR918639-250MG
APOSOR918639-1GEA
393
CHF
APOSOR918639-1G
APOSOR918639-250MG
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₃ MW: 192,171 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09261054 CAS-Nummer: 887572-60-3 |