Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918586-1G OR918586-250MG
APOSOR918586-1GEA 915 CHF
APOSOR918586-1G APOSOR918586-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 96%
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
MW: 179,196 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13659442
CAS-Nummer: 478149-00-7