Methyl 2,2,2-trimethoxyacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918584-1G OR918584-25G OR918584-5G
APOSOR918584-1GEA 50.6 CHF
APOSOR918584-1G APOSOR918584-25G APOSOR918584-5G
Methyl 2,2,2-trimethoxyacetate 95%
Methyl 2,2,2-trimethoxyacetate
Formel: C₆H₁₂O₅
MW: 164,156 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09701200
CAS-Nummer: 18370-95-1