1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918581-1G OR918581-5G
APOSOR918581-1GEA 38.3 CHF
APOSOR918581-1G APOSOR918581-5G
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone 96%
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone
Formel: C₁₂H₁₆O
MW: 176.255 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11113485
CAS-Nummer: 6136-71-6