5-Methoxy-2-methylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918494-1G OR918494-5G
APOSOR918494-1GEA 95.8 CHF
APOSOR918494-1G APOSOR918494-5G
5-Methoxy-2-methylphenol 95%
5-Methoxy-2-methylphenol
Formel: C₈H₁₀O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12405727
CAS-Nummer: 20734-74-1