Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-amino-4-methoxylbenzoate
OR918474-1G
APOSOR918474-1GEA
0
CHF
APOSOR918474-1G
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,189 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658470 CAS-Nummer: 50413-30-4 |