1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918402-250MG OR918402-5G
APOSOR918402-250MGEA 176 CHF
APOSOR918402-250MG APOSOR918402-5G
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethanone 98%
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₈ClNO
MW: 169.608 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07434611
CAS-Nummer: 1685-19-4