3,4-Dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918393-1G OR918393-250MG
APOSOR918393-1GEA 854 CHF
APOSOR918393-1G APOSOR918393-250MG
3,4-Dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one 95%
3,4-Dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01648756
CAS-Nummer: 6786-30-7