1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918384-1G OR918384-250MG
APOSOR918384-1GEA 688 CHF
APOSOR918384-1G APOSOR918384-250MG
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13188647
CAS-Nummer: 610791-39-4