Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918297-1G OR918297-5G
APOSOR918297-1GEA 237 CHF
APOSOR918297-1G APOSOR918297-5G
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
Formel: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,602 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14635863
CAS-Nummer: 98592-34-8