Thian-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Dihydro-2H-thiopyran-3(4H)-one
OR918271-1G OR918271-250MG
APOSOR918271-1GEA 156 CHF
APOSOR918271-1G APOSOR918271-250MG
Thian-3-one 95%
Thian-3-one
Formel: C₅H₈OS
MW: 116,181 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040796
CAS-Nummer: 19090-03-0