4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR918260-1G OR918260-250MG OR918260-5G
APOSOR918260-1GEA 69.6 CHF
APOSOR918260-1G APOSOR918260-250MG APOSOR918260-5G
4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
4-Amino-2-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,163 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260793
CAS-Nummer: 72115-06-1