2-Methyl-6-nitro-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918153-1G OR918153-5G
APOSOR918153-1GEA 107 CHF
APOSOR918153-1G APOSOR918153-5G
2-Methyl-6-nitro-1H-indole 95%
2-Methyl-6-nitro-1H-indole
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13178656
CAS-Nummer: 3484-23-9