2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918131-1G
OR918131-250MG
APOSOR918131-1GEA
619
CHF
APOSOR918131-1G
APOSOR918131-250MG
2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid
Formel:
C₈H₉NO₂ MW: 151,163 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09924932 CAS-Nummer: 848093-05-0 |