1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR918097-10G
OR918097-25G
APOSOR918097-10GEA
0
CHF
APOSOR918097-10G
APOSOR918097-25G
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Formel:
C₅H₇BrO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08861855 CAS-Nummer: 32122-23-9 |