5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918002-1G
OR918002-250MG
APOSOR918002-1GEA
265
CHF
APOSOR918002-1G
APOSOR918002-250MG
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₉H₇NO₂ MW: 161,157 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06804528 CAS-Nummer: 3414-19-5 |