2-Amino-6-chloro-5-nitrotoluene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918001-1G
OR918001-5G
APOSOR918001-1GEA
48.1
CHF
APOSOR918001-1G
APOSOR918001-5G
2-Amino-6-chloro-5-nitrotoluene 95%
2-Amino-6-chloro-5-nitrotoluene
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09026958 CAS-Nummer: 64863-10-1 |