4-Chloro-1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917997-1G OR917997-250MG
APOSOR917997-1GEA 645 CHF
APOSOR917997-1G APOSOR917997-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₇ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10686602
CAS-Nummer: 1033693-09-2