5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR917916-1G OR917916-250MG OR917916-5G
APOSOR917916-1GEA 131 CHF
APOSOR917916-1G APOSOR917916-250MG APOSOR917916-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile 95+%
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₆BrNO
MW: 212,043 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08457442
CAS-Nummer: 913191-20-5