4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR917900-100MG OR917900-250MG
APOSOR917900-100MGEA 54.1 CHF
APOSOR917900-100MG APOSOR917900-250MG
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol
Formel: C₅H₅ClN₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16606120
CAS-Nummer: 1227508-94-2