3,5-Dichlorophenethyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917823-10G OR917823-1G OR917823-5G
APOSOR917823-10GEA 240 CHF
APOSOR917823-10G APOSOR917823-1G APOSOR917823-5G
3,5-Dichlorophenethyl alcohol 97%
3,5-Dichlorophenethyl alcohol
Formel: C₈H₈Cl₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06201039
CAS-Nummer: 93427-13-5