Ethyl 1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917782-1G
OR917782-250MG
APOSOR917782-1GEA
77.3
CHF
APOSOR917782-1G
APOSOR917782-250MG
Ethyl 1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formel:
C₅H₇N₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08669518 CAS-Nummer: 40594-98-7 |