4-Chloro-2-oxoindoline-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917736-1G OR917736-250MG
APOSOR917736-1GEA 967 CHF
APOSOR917736-1G APOSOR917736-250MG
4-Chloro-2-oxoindoline-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-oxoindoline-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₆ClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20502958
CAS-Nummer: 23872-23-3