3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917708-1G
OR917708-250MG
APOSOR917708-1GEA
522
CHF
APOSOR917708-1G
APOSOR917708-250MG
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole 95%
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ MW: 172,226 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08446306 CAS-Nummer: 90861-52-2 |