2-(4-Bromophenyl)furan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9177-1G OR9177-250MG
APOSOR9177-1GEA 276 CHF
APOSOR9177-1G APOSOR9177-250MG
2-(4-Bromophenyl)furan 97%
2-(4-Bromophenyl)furan
Formel: C₁₀H₇BrO
MW: 223,066 g/mol
Melting Pt: 83…84.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07775614
CAS-Nummer: 14297-34-8