4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917609-1G
OR917609-250MG
APOSOR917609-1GEA
854
CHF
APOSOR917609-1G
APOSOR917609-250MG
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde 95%
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₈O₃ MW: 188,179 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00582536 CAS-Nummer: 53183-53-2 |