1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917409-1G OR917409-250MG
APOSOR917409-1GEA 479 CHF
APOSOR917409-1G APOSOR917409-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04355428
CAS-Nummer: 118482-14-7