3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9173-1G OR9173-250MG
APOSOR9173-1GEA 219 CHF
APOSOR9173-1G APOSOR9173-250MG
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Formel: C₁₀H₁₁N₃O
Melting Pt: 56…59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271929
CAS-Nummer: 871825-54-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III