Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR917276-1G OR917276-250MG
APOSOR917276-1GEA 779 CHF
APOSOR917276-1G APOSOR917276-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₅NOS
MW: 163,196 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052828
CAS-Nummer: 203922-18-3