sec-Butyl chloroformate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917261-1G
OR917261-25G
OR917261-5G
APOSOR917261-1GEA
174
CHF
APOSOR917261-1G
APOSOR917261-25G
APOSOR917261-5G
sec-Butyl chloroformate 95%
sec-Butyl chloroformate
Formel:
C₅H₉ClO₂ MW: 136,577 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043796 CAS-Nummer: 17462-58-7 |