2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917188-1G
APOSOR917188-1GEA
208
CHF
APOSOR917188-1G
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid 95%
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid
Formel:
C₆H₈O₂ MW: 112,127 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093337 CAS-Nummer: 56663-76-4 |