(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR917182-1G
OR917182-250MG
APOSOR917182-1GEA
170
CHF
APOSOR917182-1G
APOSOR917182-250MG
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₃ MW: 228.288 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03788637 CAS-Nummer: 106691-72-9 |