1H-Indole-6-acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1H-Indol-6-yl)acetic acid
OR917177-1G OR917177-250MG
APOSOR917177-1GEA 115 CHF
APOSOR917177-1G APOSOR917177-250MG
1H-Indole-6-acetic acid 98%
1H-Indole-6-acetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09837606
CAS-Nummer: 39689-58-2