6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917166-1G
OR917166-250MG
APOSOR917166-1GEA
479
CHF
APOSOR917166-1G
APOSOR917166-250MG
6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde 95%
6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Formel:
C₉H₈O₃ MW: 164,158 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04041885 CAS-Nummer: 58343-54-7 |