4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917127-1G
OR917127-5G
APOSOR917127-1GEA
383
CHF
APOSOR917127-1G
APOSOR917127-5G
4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile 95%
4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile
Formel:
C₄H₆ClNO MW: 119,55 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07783068 CAS-Nummer: 105-33-9 |