3,4-Dibromobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917118-5G
APOSOR917118-5GEA
101
CHF
APOSOR917118-5G
3,4-Dibromobenzoic acid 97%
3,4-Dibromobenzoic acid
Formel:
C₇H₄Br₂O₂ MW: 279,913 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00094403 CAS-Nummer: 619-03-4 |